missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SFTS Virus HB29 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18156149 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18156149 0.1 mg 0.10 miligramo
18653739 0.025 mg 0.03 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18156149 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP241154

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SFTS Virus HB29 Polyclonal specifically detects SFTS Virus HB29 in Virus samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SFTS Virus HB29
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen B303_sMgp1, Membrane glycoprotein polyprotein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against an 18 amino acid synthetic peptide near the center of human SFTS Virus HB29 Membrane Glycoprotein. The immunogen is located within amino acids 510 - 560 of SFTS Virus HB29. Amino Acid Squence: HEEIGENGEGNQDDVRIE
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba SFTS Virus HB29 Membrane Glycoprotein antibody is specific to the SFTS Virus HB29.
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.