missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

sFRP-5 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18697091 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18697091 0.1 mL 0.10 ml
18621212 0.02 mL 0.02 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18697091

Marca: Novus Biologicals NBP2947750.1ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

sFRP-5 Polyclonal antibody specifically detects sFRP-5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno sFRP-5
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:50-1:100, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen frizzled-related protein 1b, FRP-1b, FRP1B, SARP3, SARP-3, secreted apoptosis related protein 3, secreted apoptosis-related protein 3, secreted frizzled-related protein 5, sFRP-5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 30-317 of human SFRP5 (NP_003006.2). EEYDYYGWQAEPLHGRSYSKPPQCLDIPADLPLCHTVGYKRMRLPNLLEHESLAEVKQQASSWLPLLAKRCHSDTQVFLCSLFAPVCLDRPIYPCRSLCEAVRAGCAPLMEAYGFPWPEMLHCHKFPLDNDLCIAVQFGHLPATAPPVTKICAQCEMEHSADGLMEQMCSSDFVVKMRIKEIKIENGDRKLIGAQKKKKLLKPGPLKRKDTKRLVLHMKNGAGCPCPQLDSLAGSFLVMGRKVDGQLLLMAVYRWDKKNKEMKFAVKFMFSYPCSLYYPFFYGAAEPH
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cell Biology, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6425
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.