missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
sFRP-4 Polyclonal antibody specifically detects sFRP-4 in Mouse samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | Frizzled protein, human endometrium, FRP-4, frpHE, FRPHEMGC26498, secreted frizzled-related protein 4, secreted frizzled-related protein 4; secreted frizzled-related protein 4, sFRP-4 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Mouse sFRP-4 (Accession#: NP_057896.1; Met 1-Ser 351) |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Especies diana | Mouse |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?