missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SFMBT1 Antibody (RAB-C396), FITC - Chimeric, Novus Biologicals™

Código de producto. 18694834 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18694834 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18694834

Marca: Novus Biologicals NBP320147F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

SFMBT1 Monoclonal antibody specifically detects SFMBT1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SFMBT1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon RAB-C396
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen DKFZp434L243, Renal ubiquitous protein 1, RU1scm-like with four MBT domains protein 1, Scm-like with four mbt domains 1, Scm-related gene containing four mbt domains, Scm-related gene product containing four mbt domains, SFMBT
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained by recombinant antibody (rAb) phage display recognizing SFMBT1 protein under non-denaturing conditions.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51460
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.