Descripción
- El sistema óptico, compuesto al 100 % por cristal con recubrimiento óptico, asegura imágenes claras y nítidas
- Opciones con innovadora iluminación LED inalámbrica, que no produce calor, o con el sistema de iluminación estándar de tungsteno
- La sólida estructura metálica garantiza su uso a largo plazo en el aula
- Sistema de enfoque grueso y fino con ajuste de tensión
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de condensador | Condensador 0,65 N.A. con diafragma iris y soporte de filtro |
| Descripción | Microscopio monocular de tungsteno SFC-100 FLED (enchufe UE) |
| Diafragma | Iris |
| Eyepiece | WF10X/18 mm con puntero, bloqueable |
| Estilo de cabeza | Monocular |
| Tipo de iluminación | Tungsteno 20 W |
| Potencia de aumento | 40X, 100X, 400X |
| Modelo | SFC-100FLED con enchufe UE |
| Tipos de objetivos | DIN Acromático |
| Tipo de producto | Microscopio |
| Mostrar más |