missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SF3B5 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18564859 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18564859 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18564859

Marca: Novus Biologicals NBP318419IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SF3B5 Polyclonal antibody specifically detects SF3B5 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SF3B5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen MGC3133, Pre-mRNA-splicing factor SF3b 10 kDa subunit, SF3b10, SF3b5, splicing factor 3B subunit 5, splicing factor 3b, subunit 5, 10kDa, Ysf3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recognizes region between residues Between Between 1 and 50..
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83443
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.