missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SF-1/NR5A1/Steroidogenic Factor 1 Antibody (SF1/8000R), Novus Biologicals™

Código de producto. 18627404 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18627404 100 μg 100 microgramos
18683505 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18627404 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320253100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

SF-1/NR5A1/Steroidogenic Factor 1 Monoclonal antibody specifically detects SF-1/NR5A1/Steroidogenic Factor 1 in Human, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SF-1/NR5A1/Steroidogenic Factor 1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SF1/8000R
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen AD4BPSTF-1, Adrenal 4-binding protein, ELP, FTZ1adrenal 4 binding protein, FTZF1nuclear receptor AdBP4, Fushi tarazu factor homolog 1, Nuclear receptor subfamily 5 group A member 1, nuclear receptor subfamily 5, group A, member 1, SF-1POF7, SF1steroidogenic factor 1, Steroid hormone receptor Ad4BP, steroidogenic factor-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa200-400) of human SF-1/NR5A1/Steroidogenic Factor 1 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2516
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.