missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SF-1/NR5A1/Steroidogenic Factor 1 Antibody (SF1/8000R), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18693245 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18693245 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18693245

Marca: Novus Biologicals NBP320854APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

SF-1/NR5A1/Steroidogenic Factor 1 Monoclonal antibody specifically detects SF-1/NR5A1/Steroidogenic Factor 1 in Human, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SF-1/NR5A1/Steroidogenic Factor 1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SF1/8000R
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen AD4BPSTF-1, Adrenal 4-binding protein, ELP, FTZ1adrenal 4 binding protein, FTZF1nuclear receptor AdBP4, Fushi tarazu factor homolog 1, Nuclear receptor subfamily 5 group A member 1, nuclear receptor subfamily 5, group A, member 1, SF-1POF7, SF1steroidogenic factor 1, Steroid hormone receptor Ad4BP, steroidogenic factor-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa200-400) of human SF-1/NR5A1/Steroidogenic Factor 1 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2516
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.