Description
SEZ6/BSRP-C Monoclonal antibody specifically detects SEZ6/BSRP-C in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Specifications
Specifications
| Antígeno | SEZ6/BSRP-C |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | Abbv-011 |
| Conjugado | CoraFluor 1 |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | hSEZ-6, seizure related 6 homolog (mouse) |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | SEZ6 |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Show More |