Learn More
Seward™ Bolsas de homogeneizador de laboratorio Stomacher™
Garantice una mezcla de muestras óptima
Marca: Seward™ BA6040/STR
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- La gama de bolsas Stomacher Seward está fabricada con LDPE virgen extruido granulado de alta calidad de uso alimentario con un grosor de película de hasta 65 µm
- Bolsas de alta resistencia también disponibles para muestras de gran volumen con un grosor de película de 80 µm; bolsas de polietileno estériles (irradiadas con rayos gamma); las bolsas de cierre cuentan con tira de cierre de cable en la parte superior de la bolsa para el almacenamiento a corto plazo.
- Las bolsas de filtración tienen una malla plástica interior para que resulte sencillo pipetear a partir de muestras que producen una gran cantidad de residuos
- Bolsas monocamerales para su uso en mezcladores; esterilidad interna asegurada con tapa de barrera estéril desprendible patentada en bolsitas
- Material de tubo extruido de polietileno virgen altamente transparente y resistente a pinchazos
- Simplemente rasgue el extremo perforado de la parte superior de la bolsita, retire la bolsa y ábrala con el abridor de bolsas Seward e introduzca el material que se va a analizar y procesar
- Bolsas disponibles para tamaños de muestra de 25 ul a 4500 ml
Información de órdenes
Nota:14-285-5 es un abridor de bolsas.
‡Para el modelo 400 descatalogado (14-550-5G, -5H). Las bolsas para el Modelo 400C también pueden usarse en el Modelo 400.
Especificaciones
Para el modelo 80; estándar | |
No esterilizable en autoclave | |
Sin junta | |
Sí | |
Seward Stomacher 80 y todos los demás mezcladores de paletas de 80ml | |
Estéril | |
2000 | |
2000 | |
155mm x 105mm | |
105 mm |
Standard, No strainer or closure | |
De 5 a 80 ml | |
Transparente | |
Para preparar, almacenar y transportar muestras en la preparación de muestras microbiológicas | |
Polietileno | |
65 μm | |
Sí | |
Irradiado con radiación gamma | |
155 mm |