missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SETDB1 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18646209 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18646209 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18646209

Marca: Novus Biologicals NB10079776C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SETDB1 Polyclonal antibody specifically detects SETDB1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SETDB1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ERG-associated protein with SET domain, ESETEC 2.1.1.43, H3-K9-HMTase 4, Histone H3-K9 methyltransferase 4, histone-lysine N-methyltransferase SETDB1, histone-lysine N-methyltransferase, H3lysine-9 specific 4, KG1T, KIAA0067H3-K9-HMTase4, KMT1EERG-associated protein with a SET domain, ESET, Lysine N-methyltransferase 1E, SET domain bifurcated 1, SET domain, bifurcated 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 1125 and 1175 of human SET Domain, Bifurcated 1 using the numbering given in entry NP_036564.2 (GeneID 9869).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Epigenetics, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9869
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.