missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SETD7 Antibody (OTI2D10), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18139256 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18139256 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18139256

Marca: Novus Biologicals NBP274145V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SETD7 Monoclonal specifically detects SETD7 in Human, Mouse, Rat, Canine, Primate, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SETD7
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2D10
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen EC 2.1.1.43, H3-K4-HMTase SETD7, histone H3-lysine 4-specific methyltransferase, histone-lysine N-methyltransferase SETD7, KIAA1717SET domain-containing protein 7, KMT7FLJ21193, Lysine N-methyltransferase 7, SET domain containing (lysine methyltransferase) 7, SET7/9Histone H3-K4 methyltransferase SETD7, SET7Set9, SET9
Símbolos de los genes SETD7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human SETD7 (NP_085151) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Epigenetics
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80854.0
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine, Primate, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.