missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SETD7/9 Antibody (7C1B7E1), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18594742 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18594742 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18594742

Marca: Novus Biologicals NBP306625AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SETD7/9 Monoclonal antibody specifically detects SETD7/9 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SETD7/9
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 7C1B7E1
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.1.1.43, H3-K4-HMTase SETD7, histone H3-lysine 4-specific methyltransferase, histone-lysine N-methyltransferase SETD7, KIAA1717SET domain-containing protein 7, KMT7FLJ21193, Lysine N-methyltransferase 7, SET domain containing (lysine methyltransferase) 7, SET7/9Histone H3-K4 methyltransferase SETD7, SET7Set9, SET9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human SETD7/9 (NP_085151.1; Asp 2-Lys 366).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Histones and Modified Histones, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80854
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.