missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SETD1A Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18745680 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18745680 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18745680

Marca: Novus Biologicals NB100558AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SETD1A Polyclonal antibody specifically detects SETD1A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SETD1A
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen histone-lysine N-methyltransferase SETD1A, hSET1A, KIAA0339EC 2.1.1.43, KMT2FSET1, Lysine N-methyltransferase 2F, SET domain containing 1A, SET domain-containing protein 1A, Set1, Set1/Ash2 histone methyltransferase complex subunit SET1, SET1A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide which maps to a region between residues 1200 and 1250 of human hSET1 (KIAA0339) using the numbering given in TrEMBL entry O15047 (GeneID 9739).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9739
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.