Learn More
SESN3 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18587390 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18587390 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Product Code. 18587390
Brand: Novus Biologicals H00143686D01P
This item is not returnable. View return policy
Rabbit Polyclonal Antibody
SESN3 Polyclonal antibody specifically detects SESN3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno SESN3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS (pH 7.4)
N.º de referencia del gen AAH17296.1
Alias de gen SEST3MGC29667, sestrin 3, sestrin-3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SESN3 (AAH17296.1, 1 a.a. - 321 a.a.) full-length human protein. MNRGGGSPSAAANYLLCTNCRKVLRKDKRIRVSQPLTRGPSAFIPEKEVVQANTVDERTNFLVEEYSTSGRLDNITQVMSLHTQYLESFLRSQFYMLRMDGPLPLPYRHYIAIMAAARHQCSYLINMHVDEFLKTGGIAEWLNGLEYVPQRLKNLNEINKLLAHRPWLITKEHIQKLVKTGENNWSLPELVHAVVLLAHYHALASFVFGSGINPERDPEISNGFRLISVNNFCVCDLANDNNIENASLSGSNFGIVDSLSELEALMERMKRLQEEREDEEASQEEMSTRFEKEKKESLFVVSGDTFHSFPHSGAFLHFFAF
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 143686
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG