missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Zapatos Service 3030
Una suela con efecto amortiguador para caminar, una cómoda plantilla y una pala de cuero fino garantizan la máxima comodidad de uso y un gran bienestar hasta el final del trabajo.
82.08€ - 97.46€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC |
---|---|
Color | Black |
Material de revestimiento | Microfiber |
Material | Leather |
Características exclusivas | Slip-resistant |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15618267
|
Abeba™
3030/36 |
36 | |||||||
15628267
|
Abeba™
3030/37 |
37 |
97.46€
1 par |
Fecha estimada de envío: 17-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15638267
|
Abeba™
3030/38 |
38 | |||||||
15648267
|
Abeba™
3030/39 |
39 | |||||||
15658267
|
Abeba™
3030/40 |
40 | |||||||
15668267
|
Abeba™
3030/41 |
41 | |||||||
15678267
|
Abeba™
3030/42 |
42 | |||||||
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
- Piel suave.
- Negro
- Suela antideslizante
- Plantilla integrada.
- Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
- Zona del empeine ajustable
- Cierre de velcro.
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC | |
Microfiber | |
Slip-resistant |
Black | |
Leather | |
3030 |