missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Serum Amyloid A1/A2 Mouse anti-Human, Clone: SAA/326, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200084489 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18630608 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18630608

Marca: Novus Biologicals NBP307766100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Serum Amyloid A1/A2 Monoclonal specifically detects Serum Amyloid A1/A2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Serum Amyloid A1/A2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SAA/326
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Serum Amyloid A1/A2 (SAA) protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6288
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.