missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Serum Amyloid A1/A2 Antibody (SAA/2868R), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18551253 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18551253 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18551253

Marca: Novus Biologicals NBP308413DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Serum Amyloid A1/A2 Monoclonal antibody specifically detects Serum Amyloid A1/A2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Serum Amyloid A1/A2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SAA/2868R
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen PIG4;SAA;SAA1;SAA2;Serum amyloid A-1 protein;Serum amyloid A-2 protein;TP53I4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human Serum Amyloid A1/A2 (SAA) protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6288
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.