Learn More
Serum Amyloid A1/A2 Antibody (SAA/2868R), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Código de producto. 18518251 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18518251 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18518251 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308413AF750
Rabbit Monoclonal Antibody
Serum Amyloid A1/A2 Monoclonal antibody specifically detects Serum Amyloid A1/A2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Serum Amyloid A1/A2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SAA/2868R
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen PIG4;SAA;SAA1;SAA2;Serum amyloid A-1 protein;Serum amyloid A-2 protein;TP53I4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human Serum Amyloid A1/A2 (SAA) protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6288
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG