missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ SERPINI1 (Human) Recombinant Protein

Código de producto. 16149081
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16149081 10 μg 10 microgramos
16159081 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16149081

Marca: Abnova™ H00005274P01.10ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human SERPINI1 full-length ORF ( AAH18043, 17 a.a. - 410 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

  • Sequence: TGATFPEEAIADLSVNMYNRLRATGEDENILFSPLSIALAMGMMELGAQGSTQEEIRHSMGYDSLKNGEEFSFLKEFSNMVTAKESQYVMKIANSLFVQNGFHVNEEFLQMMKKYFNAAVNHVDFSQNVAVANYINKWVENNTNNLVKDLVSPRDFDAATYLALINAVYFKGNWKSQFRPENTRTFSFTKDDESEVQIPMMYQQGEFYYGEFSDGSNEAGGIYQVLEIPYEGDEISMMLVLSRQEVPLATLEPLVKAQLVEEWANSVKKQKVEVYLPRFTVEQEIDLKDVLKALGITEIFIKDANLTGLYDNKEIFLSKAIHKSFLEVNEEGSEAAAVSGMIAISRMAVLYPQVIVDHPFFFLIRNRRTGTILFMGRVMHPETMNTSGHDFEEL

Especificaciones

Número de acceso AAH18043
ID de gen (Entrez) 5274
Nombre serpin peptidase inhibitor, clade I (neuroserpin), member 1
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen DKFZp781N13156, PI12, neuroserpin
Símbolo de gen SERPINI1
Especie Wheat Germ (in vitro)
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • SERPINI1 (Human) Recombinant Protein (P01)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P404-Almacenar en un recipiente cerrado.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: tris-HCl, reduced glutathione
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.