missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SERPINB4 Antibody (8B8B2), Biotin , Novus Biologicals™

Código de producto. 18606385 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18606385 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18606385

Marca: Novus Biologicals NBP305885B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SERPINB4 Monoclonal antibody specifically detects SERPINB4 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SERPINB4
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 8B8B2
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen Leupin, Peptidase inhibitor 11, PI-11, PI11clade B (ovalbumin), member 4, serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 4, squamous cell carcinoma antigen 1, Squamous cell carcinoma antigen 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human SERPINB4 (P48594; Met 1-Pro 390).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6318
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.