Learn More
SERPINB13 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00€ - 590.10€
Especificaciones
| Antígeno | SERPINB13 |
|---|---|
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18245553
|
Novus Biologicals
NBP2-57225 |
100 μL |
624.00€ 590.10€ / 100 microlitros Ahorro 33.90€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18685577
|
Novus Biologicals
NBP2-57225-25ul |
25 μL |
280.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
SERPINB13 Polyclonal specifically detects SERPINB13 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Especificaciones
| SERPINB13 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| HaCaT UV-repressible serpin, Headpin, HSHUR7SEQ, HUR7, HURPIN, MGC126870, Peptidase inhibitor 13, PI-13, PI13hurpin, protease inhibitor 13 (hurpin, headpin), Proteinase inhibitor 13, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 13, serpin B13, serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 13, UV-B repressed sequence, HUR 7 | |
| SERPINB13 | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 5275 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:RGATASQLEEVFHSEKETKSSRIKAEEKEVIENTEAVHQQFQKFLTEISKLTNDYELNITNRLF | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only