Learn More
Beskrivning
SERPINB13 Polyclonal specifically detects SERPINB13 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifikationer
Specifikationer
| Antígeno | SERPINB13 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL |
| Formulación | PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Alias de gen | HaCaT UV-repressible serpin, Headpin, HSHUR7SEQ, HUR7, HURPIN, MGC126870, Peptidase inhibitor 13, PI-13, PI13hurpin, protease inhibitor 13 (hurpin, headpin), Proteinase inhibitor 13, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 13, serpin B13, serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 13, UV-B repressed sequence, HUR 7 |
| Símbolos de los genes | SERPINB13 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:RGATASQLEEVFHSEKETKSSRIKAEEKEVIENTEAVHQQFQKFLTEISKLTNDYELNITNRLF |
| Visa mer |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?