missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Serpin F2/alpha 2-Antiplasmin Antibody (RM0324-2H63), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18019177 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18019177 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18019177 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP211890AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Serpin F2/alpha 2-Antiplasmin Monoclonal specifically detects Serpin F2/alpha 2-Antiplasmin in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Serpin F2/alpha 2-Antiplasmin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon RM0324-2H63
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen AAPclade F (alpha-2 antiplasmin, Alpha-2-AP, Alpha-2-PI, Alpha-2-plasmin inhibitor, pigment epithelium derived factor), member 2, Serpin F2, serpin peptidase inhibitor, clade F (alpha-2 antiplasmin, pigment epitheliumderived factor), member 2
Símbolos de los genes SERPINF2
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse recombinant Serpin F2/alpha 2-Antiplasmin
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5345
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.