missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Serpin E2/PN1 Antibody (OTI2C9), Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™

Código de producto. 18138835 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18138835 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18138835 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP274117APCCY7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Serpin E2/PN1 Monoclonal specifically detects Serpin E2/PN1 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Serpin E2/PN1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2C9
Conjugado APC-Cyanine7
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen GDNserine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade E (nexin, plasminogenactivator inhibitor type 1), member 2, glia-derived nexin, glial-derived neurite promoting factor, Peptidase inhibitor 7, PI-7, PI7DKFZp686A13110, PN-1, PN1nexin, PNI, Protease nexin 1, Protease nexin I, Serpin E2, serpin peptidase inhibitor, clade E (nexin, plasminogen activator inhibitortype 1), member 2
Símbolos de los genes SERPINE2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human Serpin E2/PN1 (NP_006207) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5270.0
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.