missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Serpin E1/PAI-1 Antibody (1D5) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18666605 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18666605 0.025 mL 0.03 ml
18016194 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18666605 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2375320.025ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Serpin E1/PAI-1 Monoclonal specifically detects Serpin E1/PAI-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Serpin E1/PAI-1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 1D5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000, CyTOF-ready
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Endothelial plasminogen activator inhibitor, PAI1PAI-1, PAISerpin E1, PLANH1plasminogen activator inhibitor 1, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade E (nexin, plasminogenactivator inhibitor type 1), member 1, serpin peptidase inhibitor, clade E (nexin, plasminogen activator inhibitortype 1), member 1
Símbolos de los genes SERPINE1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human SERPINE1 expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 45 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5054
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.