missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Serpin E1/PAI-1 Monoclonal specifically detects Serpin E1/PAI-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Serpin E1/PAI-1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1D5 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000, CyTOF-ready |
| Formulación | PBS with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | Endothelial plasminogen activator inhibitor, PAI1PAI-1, PAISerpin E1, PLANH1plasminogen activator inhibitor 1, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade E (nexin, plasminogenactivator inhibitor type 1), member 1, serpin peptidase inhibitor, clade E (nexin, plasminogen activator inhibitortype 1), member 1 |
| Símbolos de los genes | SERPINE1 |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?