Learn More
Novus Biologicals™ Serpin B8/Proteinase Inhibitor 8 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18347439 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18347439 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18347439
Proveedor: Novus Biologicals™ H00005271D01P
Rabbit Polyclonal Antibody
Serpin B8/Proteinase Inhibitor 8 Polyclonal antibody specifically detects Serpin B8/Proteinase Inhibitor 8 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Serpin B8/Proteinase Inhibitor 8
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS (pH 7.4)
N.º de referencia del gen NP_001027018.1
Alias de gen CAP-2, CAP2clade B (ovalbumin), member 8, Cytoplasmic antiproteinase 2, Peptidase inhibitor 8, PI-8, protease inhibitor 8 (ovalbumin type), serpin B8, serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SERPINB8 (NP_001027018.1, 1 a.a. - 242 a.a.) full-length human protein. MDDLCEANGTFAISLFKILGEEDNSRNVFFSPMSISSALAMVFMGAKGSTAAQMSQALCLYKDGDIHRGFQSLLSEVNRTGTQYLLRTANRLFGEKTCDFLPDFKEYCQKFYQAELEELSFAEDTEECRKHINDWVAEKTEGKISEVLDAGTVDPLTKLVLVNAIYFKGKWNEQFDRKYTRGMLFKTNEEKKTVQMMFKEAKFKMGYADEVHTQVLELPYVEEELSMVILLPDDNTDLAVKE
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5271
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG