missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Serpin B5/Maspin Antibody (SERPINB5/4971) [DyLight 405], Novus Biologicals™

Código de producto. 30060638 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30060638 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30060638 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP326987V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Serpin B5/Maspin Monoclonal antibody specifically detects Serpin B5/Maspin in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Serpin B5/Maspin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SERPINB5/4971
Conjugado DyLight 405
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen maspin, Peptidase inhibitor 5, PI-5, PI5protease inhibitor 5 (maspin), serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 5, serpin B5, serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human Serpin B5/Maspin protein (around aa1-200) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cancer, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5268
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.