missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Serpin B5/Maspin Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18784053 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18784053 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18784053 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB11097377JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Serpin B5/Maspin Polyclonal antibody specifically detects Serpin B5/Maspin in Human samples. It is validated for Western Blot, KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Serpin B5/Maspin
Aplicaciones Western Blot, KnockDown
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen maspin, Peptidase inhibitor 5, PI-5, PI5protease inhibitor 5 (maspin), serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 5, serpin B5, serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide made to an internal portion of human MASPIN (within residues 100-200). [Swiss-Prot# P36952]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cancer, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5268
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.