Descripción
Serpin A9/Centerin Polyclonal antibody specifically detects Serpin A9/Centerin in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Serpin A9/Centerin |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | GCET1, SERPINA11, SERPINA11b |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 110-210 of human SERPINA9 (NP_783866.2). TQILQGLGFNLTHTPESAIHQGFQHLVHSLTVPSKDLTLKMGSALFVKKELQLQANFLGNVKRLYEAEVFSTDFSNPSIAQARINSHVKKKTQGKVVDIIQ |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |