missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Serpin A8/Angiotensinogen Rabbit anti-Mouse, Clone: 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 18243976 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18243976 50 μg 50 microlitros
18253906 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18243976

Marca: Novus Biologicals NBP29054150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Serpin A8/Angiotensinogen Monoclonal specifically detects Serpin A8/Angiotensinogen in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Serpin A8/Angiotensinogen
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:5000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen alpha-1 antiproteinase, antitrypsin, angiotensin II, angiotensinogen, angiotensinogen (serpin peptidase inhibitor, clade A, member 8), ANHU, FLJ92595, FLJ97926, pre-angiotensinogen, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, Serpin A8, SERPINA8angiotensin I
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Mouse Serpin A8/Angiotensinogen Protein
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 183
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.