missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Serpin A7/TBG Antibody (001), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18224859 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18224859 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18224859 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP290528UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Serpin A7/TBG Monoclonal specifically detects Serpin A7/TBG in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Serpin A7/TBG
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1
Conjugado DyLight 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen antitrypsin), member 7, FLJ17820, member 7, Serpin A7, serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), T4-binding globulin, TBGclade A (alpha-1 antiproteinase, thyroxin-binding globulin, thyroxine-binding globulin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse Serpin A7/TBG (NP_808588.3; Met 1-Gln 418).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6906
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.