missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Serpin A1/alpha 1-Antitrypsin Antibody (204), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18632541 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18632541 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18632541

Marca: Novus Biologicals NBP289403F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Serpin A1/alpha 1-Antitrypsin Monoclonal antibody specifically detects Serpin A1/alpha 1-Antitrypsin in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Serpin A1/alpha 1-Antitrypsin
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 204
Conjugado FITC
Dilución ELISA
Formulación PBS
Alias de gen A1A, AATMGC23330, Alpha-1 protease inhibitor, Alpha-1-antiproteinase, alpha-1-antitrypsin, antitrypsin), member 1, member 1, PIMGC9222, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A, member 1, Serpin A1, serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Serpin A1/alpha 1-Antitrypsin (NP_000286.3; Met 1-Lys 418).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5265
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.