missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Serotonin Antibody (YC5/45), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18720131 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18720131 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18720131 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10065037G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Serotonin Monoclonal antibody specifically detects Serotonin in All samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Whole-Mount)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Serotonin
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Whole-Mount)
Clasificación Monoclonal
Clon YC5/45
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 5-HT, 5-hydroxytryptamne
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Serotonin conjugated to Bovine Serum Albumin.
Método de purificación Tissue culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
Especies diana All species
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.