missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Serotonin Antibody (YC5/45), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18069343 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18069343 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18069343 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10065037AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Serotonin Monoclonal specifically detects Serotonin in All Species samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry Whole-Mount.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Serotonin
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon YC5/45
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry Whole-Mount
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen 5-HT, 5-hydroxytryptamne
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Serotonin conjugated to Bovine Serum Albumin.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba NB100-65037 recognizes serotonin and does not cross react with 5-hydroxyindolacetic acid, GABA, noradrenaline, 5-hydroxytryptophan, carnosine or melatonin. Serotonin (also known as 5-hydroxytryptamine or 5-HT) is a biochemical messenger and neurotransmitter synthesized from L-tryptophan. Serotonin has a range of functions, including regulation of gastric motility, and may be related to some psychiatric disorders including schizophrenia and depression. Serotonin is widely distributed in the central and peripheral nervous system, and also in some non-neural tissues such as platelets.
Especies diana All species
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.