Learn More
Serine racemase Antibody (OTI2E3), Novus Biologicals™
Código de producto. 18013434 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18013434 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18013434
Marca: Novus Biologicals NBP202332
Mouse Monoclonal Antibody
Serine racemase Monoclonal specifically detects Serine racemase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Serine racemase
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2E3
Concentración 0.59 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000, Flow Cytometry 1:100, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50
Alias de gen D-serine ammonia-lyase, D-serine dehydratase, EC 4.3.1.17, EC 4.3.1.18, EC 5.1.1.18, ILV1, ISO1, L-serine ammonia-lyase, L-serine dehydratase, serine racemase
Símbolos de los genes SRR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length huamn recombinant protein of human SRR (NP_068766) produced in HEK293T cell.
Peso molecular del antígeno 36.6 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 63826
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only