Learn More
Serine racemase Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18687480 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18687480 0.02 mL 0.02 ml
18695800 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18687480
Marca: Novus Biologicals NBP2931730.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
Serine racemase Polyclonal antibody specifically detects Serine racemase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Serine racemase
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000 - 1:5000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen D-serine ammonia-lyase, D-serine dehydratase, EC 4.3.1.17, EC 4.3.1.18, EC 5.1.1.18, ILV1, ISO1, L-serine ammonia-lyase, L-serine dehydratase, serine racemase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-340 of human SRR (NP_068766.1). MCAQYCISFADVEKAHINIRDSIHLTPVLTSSILNQLTGRNLFFKCELFQKTGSFKIRGALNAVRSLVPDALERKPKAVVTHSSGNHGQALTYAAKLEGIPAYIVVPQTAPDCKKLAIQAYGASIVYCEPSDESRENVAKRVTEETEGIMVHPNQEPAVIAGQGTIALEVLNQVPLVDALVVPVGGGGMLAGIAITVKALKPSVKVYAAEPSNADDCYQSKLKGKLMPNLYPPETIADGVKSSIGLNTWPIIRDLVDDIFTVTEDEIKCATQLVWERMKLLIEPTAGVGVAAVLSQHFQTVSPEVKNICIVLSGGNVDLTSSITWVKQAERPASYQSVSV
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Neurodegeneration, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 63826
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG