Learn More
serine protease 55 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Código de producto. 18378174 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18378174 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18378174 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP309883100UL
Rabbit Polyclonal Antibody
serine protease 55 Polyclonal specifically detects serine protease 55 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno serine protease 55
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 ug/ml
Formulación PBS buffer, 2% sucrose
Alias de gen probable serine protease UNQ9391/PRO34284, protease, serine, 55
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen is a synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human serine protease 55 (NP_940866). Peptide sequence SKMFPKLTKNMLCAGYKNESYDACKGDSGGPLVCTPEPGEKWYQVGIISW
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 203074
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.