missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Serine Palmitoyltransferase 2 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18523712 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18523712 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18523712 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP176573PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Serine Palmitoyltransferase 2 Polyclonal antibody specifically detects Serine Palmitoyltransferase 2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Serine Palmitoyltransferase 2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Formulación PBS
Alias de gen EC 2.3.1, EC 2.3.1.50, KIAA0526HSN1C, LCB 2, LCB2a, LCB2NSAN1C, Long chain base biosynthesis protein 2, Long chain base biosynthesis protein 2a, serine palmitoyltransferase 2, serine palmitoyltransferase, long chain base subunit 2, serine palmitoyltransferase, subunit II, Serine-palmitoyl-CoA transferase 2, SPT 2, SPT2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a peptide corresponding to 15 amino acids near the carboxy terminus of human Serine Palmitoyltransferase 2. The immunogen is located within the last 50 amino acids of Serine Palmitoyltransferase 2. Amino Acid Sequence: LDRPFDETTYEETED
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9517
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.