missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Serine Palmitoyltransferase 2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18148991 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18148991 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18148991

Marca: Novus Biologicals NBP220308

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Serine Palmitoyltransferase 2 Polyclonal specifically detects Serine Palmitoyltransferase 2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Serine Palmitoyltransferase 2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.41mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000
Formulación PBS (pH 7.0), 1.0% BSA and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
N.º de referencia del gen O15270
Alias de gen EC 2.3.1, EC 2.3.1.50, KIAA0526HSN1C, LCB 2, LCB2a, LCB2NSAN1C, Long chain base biosynthesis protein 2, Long chain base biosynthesis protein 2a, serine palmitoyltransferase 2, serine palmitoyltransferase, long chain base subunit 2, serine palmitoyltransferase, subunit II, Serine-palmitoyl-CoA transferase 2, SPT 2, SPT2
Símbolos de los genes SPTLC2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human Serine palmitoyltransferase 2. The exact sequence is proprietary.
Peso molecular del antígeno 63 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9517
Especificidad de la prueba Species reactivity based on sequence identity: Chicken (84%), Xenopus laevis (80%).
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.