missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Serine Palmitoyltransferase 2 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18556792 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18556792 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18556792

Marca: Novus Biologicals NBP298540AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Serine Palmitoyltransferase 2 Polyclonal antibody specifically detects Serine Palmitoyltransferase 2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Serine Palmitoyltransferase 2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.3.1, EC 2.3.1.50, KIAA0526HSN1C, LCB 2, LCB2a, LCB2NSAN1C, Long chain base biosynthesis protein 2, Long chain base biosynthesis protein 2a, serine palmitoyltransferase 2, serine palmitoyltransferase, long chain base subunit 2, serine palmitoyltransferase, subunit II, Serine-palmitoyl-CoA transferase 2, SPT 2, SPT2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Serine Palmitoyltransferase 2 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9517
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.