missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SERCA2 ATPase Antibody (IID8), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18586124 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18586124 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18586124 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB300529B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SERCA2 ATPase Monoclonal antibody specifically detects SERCA2 ATPase in Human, Mouse, Rat, Porcine, Amphibian, Bovine, Canine, Guinea Pig, Hamster, Primate, Rabbit, Sheep, Virus samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SERCA2 ATPase
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon IID8
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen ATP2BFLJ20293, ATPase, Ca++ dependent, slow-twitch, cardiac muscle-2, ATPase, Ca++ transporting, cardiac muscle, slow twitch 2, Calcium pump 2, Calcium-transporting ATPase sarcoplasmic reticulum type, slow twitch skeletalmuscle isoform, cardiac Ca2+ ATPase, DAR, DD, EC 3.6.3, EC 3.6.3.8, Endoplasmic reticulum class 1/2 Ca(2+) ATPase, FLJ38063, MGC45367, sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase 2, SERCA2DKFZp686P0211, SR Ca(2+)-ATPase 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified canine cardiac sarcoplasmic reticulum.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 488
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Amphibian, Bovine, Canine, Guinea Pig, Hamster, Primate, Rabbit, Sheep, Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.