missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SERCA2 ATPase Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18031637 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18031637 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18031637 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297582F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SERCA2 ATPase Polyclonal specifically detects SERCA2 ATPase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno SERCA2 ATPase
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen ATP2BFLJ20293, ATPase, Ca++ dependent, slow-twitch, cardiac muscle-2, ATPase, Ca++ transporting, cardiac muscle, slow twitch 2, Calcium pump 2, Calcium-transporting ATPase sarcoplasmic reticulum type, slow twitch skeletalmuscle isoform, cardiac Ca2+ ATPase, DAR, DD, EC 3.6.3, EC 3.6.3.8, Endoplasmic reticulum class 1/2 Ca(2+) ATPase, FLJ38063, MGC45367, sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase 2, SERCA2DKFZp686P0211, SR Ca(2+)-ATPase 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SERCA2 ATPase fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 488
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.