missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
SERCA2 ATPase Monoclonal specifically detects SERCA2 ATPase in Human, Mouse, Rat, Porcine, Amphibian, Canine, Guinea Pig, Rabbit, Sheep samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SERCA2 ATPase |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 2A7-A1 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:1000, Flow Cytometry 1 μg/ 106 cells, Immunohistochemistry 1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1 μg/mL, Immunohistochemistry-Frozen 1:100 |
| N.º de referencia del gen | O46674 |
| Alias de gen | ATP2BFLJ20293, ATPase, Ca++ dependent, slow-twitch, cardiac muscle-2, ATPase, Ca++ transporting, cardiac muscle, slow twitch 2, Calcium pump 2, Calcium-transporting ATPase sarcoplasmic reticulum type, slow twitch skeletalmuscle isoform, cardiac Ca2+ ATPase, DAR, DD, EC 3.6.3, EC 3.6.3.8, Endoplasmic reticulum class 1/2 Ca(2+) ATPase, FLJ38063, MGC45367, sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase 2, SERCA2DKFZp686P0211, SR Ca(2+)-ATPase 2 |
| Símbolos de los genes | ATP2A2 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?