missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SERCA2 ATPase Antibody (20D1), Novus Biologicals™

Código de producto. 30025277 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
50 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30025277 50 μL 50 microlitros
30024474 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30025277 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32649250ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

SERCA2 ATPase Monoclonal antibody specifically detects SERCA2 ATPase in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SERCA2 ATPase
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 20D1
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:50-1:200, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gen ATP2BFLJ20293, ATPase, Ca++ dependent, slow-twitch, cardiac muscle-2, ATPase, Ca++ transporting, cardiac muscle, slow twitch 2, Calcium pump 2, Calcium-transporting ATPase sarcoplasmic reticulum type, slow twitch skeletalmuscle isoform, cardiac Ca2+ ATPase, DAR, DD, EC 3.6.3, EC 3.6.3.8, Endoplasmic reticulum class 1/2 Ca(2+) ATPase, FLJ38063, MGC45367, sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase 2, SERCA2DKFZp686P0211, SR Ca(2+)-ATPase 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Human SERCA2 ATPase [UniProt P16615]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 488
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.