missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SERBP1 Antibody (SERBP1/3493), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18604491 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18604491 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18604491 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP279939PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SERBP1 Monoclonal antibody specifically detects SERBP1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SERBP1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon SERBP1/3493
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen CGI-55, CHD3IP, chromodomain helicase DNA binding protein 3 interacting protein, DKFZP564M2423, HABP4L, PAI-1 mRNA binding protein, PAI1 RNA-binding protein 1, PAI-RBP1DKFZp564M2423, PAIRBP1FLJ90489, plasminogen activator inhibitor 1 RNA binding protein, plasminogen activator inhibitor 1 RNA-binding protein, SERPINE1 mRNA binding protein 1, SERPINE1 mRNA-binding protein 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human SERBP1 protein (around aa3-139) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q8NC51)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26135
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.