Learn More
Cytiva Gránulos superparamagnéticos recubiertos de sílice SeraSil-Mag
Código de producto. p-7147249 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
60 mL
Tamaño:
partícula de 400 nm de diámetro
partícula de 700 nm de diámetro
partículas de 400 nm de diámetro
Tamaño de la unidad:
5 ml
60 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño unitSize
16437655 5 mL partículas de 400 nm de diámetro 5 ml
16447655 60 mL partícula de 400 nm de diámetro 60 ml
16457655 5 mL partícula de 700 nm de diámetro 5 ml
16467655 60 mL partícula de 700 nm de diámetro 60 ml
4 options
Código de producto. 16437655
Marca: Cytiva 29357369
Los gránulos SeraSil-Mag para el aislamiento de ácidos nucleicos proporcionan una extracción de ADN de alta pureza en aplicaciones NGS.
  • Proporciona una extracción de ADN de alta pureza para aplicaciones muy sensibles donde la muestra es escasa
  • Estos gránulos proporcionan una superficie óptima para la unión de ácidos nucleicos con alto rendimiento y bajo fondo
  • Alta magnetización (60 emu/g) y una gran capacidad de unión que proporciona una respuesta magnética rápida (∼ 5 segundos) y acorte el tiempo necesario para los pasos magnéticos durante el aislamiento
  • Los gránulos se presentan en dos tamaños (diámetro de submicroescala de 700 nm y 400 nm), ofreciendo opciones basadas en los requisitos de superficie y una alta capacidad de unión debido a las partículas de pequeño tamaño
  • Los gránulos se monodispersan con una distribución de tamaño estrecho para obtener resultados consistentes y reproducibles
  • Los grupos hidroxilo de silanol en la superficie del gránulo proporcionan un aislamiento eficiente y de alta pureza de los ácidos nucleicos
  • Probado para la contaminación microbiana
  • Buena estabilidad de flotabilidad (baja tasa de sedimentación): los gránulos permanecen bien suspendidas y dispersas durante más de 90 minutos (a una concentración de 1 mg/ml)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Concentración 20 mg/ml en agua (0,05 % de ácida sódica)
    Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
    Descripción Solución de almacenamiento: Agua + 0,05 % de azida sódica
    Diámetro (métrico) 400 nm
    Para utilizar con (aplicación) Química de la sal caotrópica y mezcla de vórtice, mezcla de rodillos y sonicación
    Tipo de producto Revestimiento de sílice, estructura de núcleo-cubierta
    Cantidad 5 mL
    Tamaño partículas de 400 nm de diámetro