Especificaciones
| Concentración | 20 mg/ml en agua (0,05 % de ácida sódica) |
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Descripción | Solución de almacenamiento: Agua + 0,05 % de azida sódica |
| Diámetro (métrico) | 400 nm |
| Para utilizar con (aplicación) | Química de la sal caotrópica y mezcla de vórtice, mezcla de rodillos y sonicación |
| Tipo de producto | Revestimiento de sílice, estructura de núcleo-cubierta |
| Cantidad | 60 mL |
| Tamaño | partícula de 400 nm de diámetro |