Learn More
Cytiva Partículas magnéticas de estreptavidina Sera-Mag™, capacidad baja de unión de biotina
Código de producto. 11865012 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11865012
Marca: Cytiva 30152103011150
Su estructura similar a la de la coliflor otorga a los gránulos Sera-Mag una alta capacidad de unión. Los gránulos de estreptavidina Sera-Mag contienen estreptavidina unida covalentemente y están disponibles con capacidades nominales de unión de biotina baja, media o alta. Elija la capacidad de unión de biotina necesaria para optimizar su aplicación.
Capacidad de unión de biotina de 2500 a 3500 pmol/mg de microesferas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 % de sólidos (10 mg/ml)
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Inmunoensayos, Construcción de bibliotecas de ADNc, Captura de objetivos biotinilados como oligos, anticuerpos, antígenos, otras proteínas y moléculas pequeñas
Cantidad 1 ml
Diámetro (métrico) 1 μm